3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962446-1G OR962446-5G
APOSOR962446-1GEA 36.4 EUR
APOSOR962446-1G APOSOR962446-5G
3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid 98%
3-(4-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020515
Núm. CAS: 20811-60-3