2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962451-10G OR962451-1G OR962451-5G
APOSOR962451-10GEA 864 EUR
APOSOR962451-10G APOSOR962451-1G APOSOR962451-5G
2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
2-Methylquinoline-4-carboxamide
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023982
Núm. CAS: 15821-13-3