[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)aniline
OR962460-10G OR962460-1G OR962460-5G
APOSOR962460-10GEA 928 EUR
APOSOR962460-10G APOSOR962460-1G APOSOR962460-5G
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine 98%
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034732
Núm. CAS: 52745-20-7