N,N-Dietil-4-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962461-10G OR962461-1G OR962461-25G OR962461-5G
APOSOR962461-10GEA 0 EUR
APOSOR962461-10G APOSOR962461-1G APOSOR962461-25G APOSOR962461-5G
N,N-Dietil-4-nitroanilina 98%
N,N-Dietil-4-nitroanilina
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Pto. de fusión: 77,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043606
Núm. CAS: 2216-15-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III