3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(3-Methoxyphenoxy)propionic Acid
OR962463-1G OR962463-5G
APOSOR962463-1GEA 62.5 EUR
APOSOR962463-1G APOSOR962463-5G
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.1999 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045943
Núm. CAS: 49855-03-0