Ethyl-2,4-dimethylnicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2,4-dimethylpyridine-3-carboxylate, Ethyl 2,4-dimethylnicotinate
OR962464-25G
OR962464-5G
APOSOR962464-25GEA
324
EUR
APOSOR962464-25G
APOSOR962464-5G
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate 97%
Ethyl-2,4-dimethylnicotinate
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051962 Núm. CAS: 37669-78-6 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)