N-Isopropil-4-nitroanilina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-isopropyl-4-nitroaniline
OR962476-1G OR962476-5G
APOSOR962476-1GEA 36.4 EUR
APOSOR962476-1G APOSOR962476-5G
N-Isopropil-4-nitroanilina 95%
N-Isopropil-4-nitroanilina
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128997
Núm. CAS: 25186-43-0