4-Acetoxybenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Cyanophenyl acetate
OR962477-25G OR962477-5G
APOSOR962477-25GEA 342 EUR
APOSOR962477-25G APOSOR962477-5G
4-Acetoxybenzonitrile 98%
4-Acetoxybenzonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129158
Núm. CAS: 13031-41-9