7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
OR962480-1G OR962480-250MG
APOSOR962480-1GEA 137 EUR
APOSOR962480-1G APOSOR962480-250MG
7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 97%
7-Azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClN
MW: 133,6200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00154183
Núm. CAS: 27514-07-4