1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9625-1G OR9625-5G
APOSOR9625-1GEA 132 EUR
APOSOR9625-1G APOSOR9625-5G
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₄IN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07775752
Núm. CAS: 858676-60-5
UN: 2735
ADR: 8,III