Ácido propano-1-sulfónico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962510-1G OR962510-5G
APOSOR962510-1GEA 168 EUR
APOSOR962510-1G APOSOR962510-5G
Ácido propano-1-sulfónico 95%
Ácido propano-1-sulfónico
Formula: C₃H₈O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041889
Núm. CAS: 5284-66-2