1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962562-100G OR962562-25G OR962562-5G
APOSOR962562-100GEA 632 EUR
APOSOR962562-100G APOSOR962562-25G APOSOR962562-5G
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01604393
Núm. CAS: 40832-79-9