(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-(Pyrrolidinocarbonyl)aniline
OR962580-10G
OR962580-1G
OR962580-5G
APOSOR962580-10GEA
574
EUR
APOSOR962580-10G
APOSOR962580-1G
APOSOR962580-5G
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formula:
C₁₁H₁₄N₂O MW: 190,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02046794 Núm. CAS: 56302-41-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...