N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-4-Carboxymethoxypiperidine, (1-Boc-4-piperidinyloxy)acetic acid
OR962583-1G
APOSOR962583-1GEA 120 EUR
APOSOR962583-1G
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 97%
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine
Formula: C₁₂H₂₁NO₅
MW: 259,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02178987
Núm. CAS: 161948-70-5