5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
OR9626-1G OR9626-250MG
APOSOR9626-1GEA 29 EUR
APOSOR9626-1G APOSOR9626-250MG
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formula: C₆H₄Br₂O₂S
MW: 299,9700 g/mol
Pto. de fusión: 96…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01651770
Núm. CAS: 174508-31-7