5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile, 5-Bromothiophene-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-bromothiophene, 2-Bromo-5-cyanothiophene
OR962625-25G
APOSOR962625-25GEA 174 EUR
APOSOR962625-25G
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₂BrNS
MW: 188,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974080
Núm. CAS: 2160-62-5