(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962637-1G OR962637-5G
APOSOR962637-1GEA 91.6 EUR
APOSOR962637-1G APOSOR962637-5G
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864818
Núm. CAS: 914349-47-6