(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962638-1G OR962638-5G
APOSOR962638-1GEA 168 EUR
APOSOR962638-1G APOSOR962638-5G
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864819
Núm. CAS: 167758-58-9