(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962641-1G
OR962641-25G
OR962641-5G
APOSOR962641-1GEA
0
EUR
APOSOR962641-1G
APOSOR962641-25G
APOSOR962641-5G
(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Formula:
C₅H₅BrOS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06202626 Núm. CAS: 79387-71-6 |