3-(4-Chlorophenoxy)propylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962649-1G OR962649-5G
APOSOR962649-1GEA 219 EUR
APOSOR962649-1G APOSOR962649-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propylamine 97%
3-(4-Chlorophenoxy)propylamine
Formula: C₉H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213576
Núm. CAS: 50911-60-9