3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(4-Piperazin-1-yl)benzoic acid, N-BOC protected, 3-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)benzoic acid
OR962653-1G OR962653-5G
APOSOR962653-1GEA 173 EUR
APOSOR962653-1G APOSOR962653-5G
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid 96%
3-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]benzoic acid
Formula: C₁₆H₂₂N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06657287
Núm. CAS: 193818-13-2