4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Benzyloxy)piperidine hydrochloride
OR962669-1G OR962669-5G
APOSOR962669-1GEA 192 EUR
APOSOR962669-1G APOSOR962669-5G
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride 97%
4-Benzyloxypiperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368306
Núm. CAS: 81151-68-0