(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthoic acid
OR962670-10G OR962670-1G OR962670-5G
APOSOR962670-10GEA 387 EUR
APOSOR962670-10G APOSOR962670-1G APOSOR962670-5G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368364
Núm. CAS: 23357-47-3