3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962673-1G OR962673-25G OR962673-5G
APOSOR962673-1GEA 0 EUR
APOSOR962673-1G APOSOR962673-25G APOSOR962673-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₇N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368519
Núm. CAS: 25699-85-8