3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962682-1G
OR962682-25G
OR962682-5G
APOSOR962682-1GEA
0
EUR
APOSOR962682-1G
APOSOR962682-25G
APOSOR962682-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile
Formula:
C₁₀H₇N₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07772807 Núm. CAS: 25699-82-5 |