2-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962692-10G OR962692-1G OR962692-5G
APOSOR962692-10GEA 1120 EUR
APOSOR962692-10G APOSOR962692-1G APOSOR962692-5G
2-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
2-(2-Methoxyethoxy)aniline
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08144123
Núm. CAS: 72806-66-7