tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected, tert-Butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
OR9627-1G
APOSOR9627-1GEA
128
EUR
APOSOR9627-1G
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₃BrN₂O₂ MW: 297,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08435913 Núm. CAS: 651780-02-8 |