1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962707-10G OR962707-1G OR962707-5G
APOSOR962707-10GEA 351 EUR
APOSOR962707-10G APOSOR962707-1G APOSOR962707-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₆H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08700622
Núm. CAS: 97421-16-4