(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962726-25G OR962726-5G
APOSOR962726-25GEA 601 EUR
APOSOR962726-25G APOSOR962726-5G
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Formula: C₅H₇NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703637
Núm. CAS: 76632-23-0