2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-6-nitrophenyl)methanol
OR962824-1G OR962824-5G
APOSOR962824-1GEA 23.2 EUR
APOSOR962824-1G APOSOR962824-5G
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol 97%
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036298
Núm. CAS: 861106-91-4