2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962870-5G
APOSOR962870-5GEA 75.4 EUR
APOSOR962870-5G
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline 97%
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
Formula: C₁₂H₁₉N₃O
MW: 221,2988 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848954
Núm. CAS: 122833-04-9