1-Fenil-2-pentanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962924-1G OR962924-5G
APOSOR962924-1GEA 78.3 EUR
APOSOR962924-1G APOSOR962924-5G
1-Fenil-2-pentanona 95%
1-Fenil-2-pentanona
Formula: (C₆H₅)CH₂C(O)(CH₂)₂CH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027142
Núm. CAS: 6683-92-7