3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962957-1G OR962957-250MG
APOSOR962957-1GEA 435 EUR
APOSOR962957-1G APOSOR962957-250MG
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059774
Núm. CAS: 310881-48-2