N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
OR962965-1G OR962965-5G
APOSOR962965-1GEA 102 EUR
APOSOR962965-1G APOSOR962965-5G
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
Formula: C₈H₁₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275767
Núm. CAS: 405513-14-6