N-Me-Ala-OtBu·HCl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-tert-Butyl 2-(methylamino)propanoate hydrochloride, N-Me-Ala-OtBu·HCl
OR962971-1G OR962971-5G
APOSOR962971-1GEA 59.6 EUR
APOSOR962971-1G APOSOR962971-5G
N-Me-Ala-OtBu·HCl 98%
N-Me-Ala-OtBu·HCl
Formula: C₈H₁₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457605
Núm. CAS: 103614-40-0