Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Fmoc-N-methyl-D-leucine, (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-4-methylpentanoic acid, Fmoc-D-N-Me-Leu-OH
OR963073-25G OR963073-5G
APOSOR963073-25GEA 394 EUR
APOSOR963073-25G APOSOR963073-5G
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
Formula: C₂₂H₂₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235877
Núm. CAS: 103478-63-3