Ac-D-phenylglycinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963082-1G OR963082-5G
APOSOR963082-1GEA 226 EUR
APOSOR963082-1G APOSOR963082-5G
Ac-D-phenylglycinol 95%
Ac-D-phenylglycinol
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038782
Núm. CAS: 78761-26-9