2-Bromobenzo[b]thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9631-1G OR9631-25G OR9631-5G
APOSOR9631-1GEA 72.7 EUR
APOSOR9631-1G APOSOR9631-25G APOSOR9631-5G
2-Bromobenzo[b]thiophene
2-Bromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅BrS
Pto. de fusión: 37…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08435846
Núm. CAS: 5394-13-8