D-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963120-100G OR963120-25G
APOSOR963120-100GEA 281 EUR
APOSOR963120-100G APOSOR963120-25G
D-Methionine methyl ester hydrochloride 96%
D-Methionine methyl ester hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂S·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070385
Núm. CAS: 69630-60-0