Fmoc-Cys(Me)-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Fmoc-S-methyl-L-cysteine
OR963134-1G OR963134-5G
APOSOR963134-1GEA 21.9 EUR
APOSOR963134-1G APOSOR963134-5G
Fmoc-Cys(Me)-OH
Fmoc-Cys(Me)-OH
Formula: C₁₉H₁₉NO₄S
MW: 357.424 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00237014
Núm. CAS: 138021-87-1