Ac-Nle-OH 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963188-25G OR963188-5G
APOSOR963188-25GEA 214 EUR
APOSOR963188-25G APOSOR963188-5G
Ac-Nle-OH 95%
Ac-Nle-OH
Formula: C₈H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151961
Núm. CAS: 15891-49-3