N-Acetyl-D-valine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963206-25G OR963206-100G
APOSOR963206-25GEA 0 EUR
APOSOR963206-25G APOSOR963206-100G
N-Acetyl-D-valine 98%
N-Acetyl-D-valine
Formula: C₇H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026457
Núm. CAS: 17916-88-0