N-Formyl-L-valine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: For-Val-OH
OR963260-1G OR963260-25G OR963260-5G
APOSOR963260-1GEA 111 EUR
APOSOR963260-1G APOSOR963260-25G APOSOR963260-5G
N-Formyl-L-valine 95%
N-Formyl-L-valine
Formula: C₆H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021029
Núm. CAS: 4289-97-8