N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate hydrochloride, N-1-Boc-1,4-diaminobutane·HCl, BOC-1,4-Diaminobutane Hydrochloride
OR963265-25G
APOSOR963265-25GEA 114 EUR
APOSOR963265-25G
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
Formula: C₉H₂₁ClN₂O₂
MW: 224,729 g/mol
Pto. de fusión: 155…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090802
Núm. CAS: 33545-98-1