Ac-DL-Pra-Oet 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963272-1G OR963272-5G
APOSOR963272-1GEA 183 EUR
APOSOR963272-1G APOSOR963272-5G
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Ac-DL-Pra-Oet
Formula: C₉H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237477
Núm. CAS: 23235-05-4