Ac-DL-Pra-Oet 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-acetamidopent-4-ynoate
OR963272-1G
OR963272-5G
APOSOR963272-1GEA
183
EUR
APOSOR963272-1G
APOSOR963272-5G
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Ac-DL-Pra-Oet
Formula:
C₉H₁₃NO₃ MW: 183,207 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00237477 Núm. CAS: 23235-05-4 |