N-(2-Aminoethyl)glycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((2-Aminoethyl)amino)acetic acid, N-(2-Aminoethyl)-Gly-OH, Ethylenediamine-N-monoacetic Acid
OR963284-1G OR963284-250MG OR963284-5G
APOSOR963284-1GEA 68.3 EUR
APOSOR963284-1G APOSOR963284-250MG APOSOR963284-5G
N-(2-Aminoethyl)glycine 97%
N-(2-Aminoethyl)glycine
Formula: C₄H₁₀N₂O₂
MW: 118.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144824
Núm. CAS: 24123-14-6