Ethyl-2-methyl-2-phenylpropanoate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR963290-1G OR963290-5G
APOSOR963290-1GEA 0 EUR
APOSOR963290-1G APOSOR963290-5G
Ethyl-2-methyl-2-phenylpropanoate 95%
Ethyl-2-methyl-2-phenylpropanoate
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844687
Núm. CAS: 2901-13-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR