4-(3-Thienyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963398-1G OR963398-250MG
APOSOR963398-1GEA 270 EUR
APOSOR963398-1G APOSOR963398-250MG
4-(3-Thienyl)aniline 95%
4-(3-Thienyl)aniline
Formula: C₁₀H₉NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06740168
Núm. CAS: 834884-74-1