4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR963404-1G OR963404-5G
APOSOR963404-1GEA 201 EUR
APOSOR963404-1G APOSOR963404-5G
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine 96%
4-Iodo-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₃H₄IN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22422021
Núm. CAS: 81542-51-0