z-Tyr-OMe
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR963410-100G OR963410-25G
APOSOR963410-100GEA 0 EUR
APOSOR963410-100G APOSOR963410-25G
z-Tyr-OMe
z-Tyr-OMe
Formula: C₁₈H₁₉NO₅
Pto. de fusión: 93…97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038784
Núm. CAS: 13512-31-7